Drukuj
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4945-100G C4945-10G C4945-25G
SIALC4945-100GEA 3350 PLN
SIALC4945-100G SIALC4945-10G SIALC4945-25G
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat
Formuła: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149079
Numer CAS: 6131-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-708-2
Jednostka: 1688
ADR: 6.1 II