Drukuj
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0250-100G C0250-10G C0250-25G C0250-500G
SIALC0250-100GEA 1500 PLN
SIALC0250-100G SIALC0250-10G SIALC0250-25G SIALC0250-500G
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat
Formuła: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149079
Numer CAS: 6131-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-708-2
Jednostka: 1688
ADR: 6.1,II