Drukuj
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010
8.20670.0025EA 316 PLN
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat
Formuła: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149079
Numer CAS: 6131-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-708-2
Jednostka: 1688
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 214.03 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
Hill Formula C2H6AsNaO2 * 3 H2O