Drukuj
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 449 PLN
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat 98%, pure
Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat
Formuła: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Temp. topnienia: 77…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149079
Numer CAS: 6131-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-708-2
Jednostka: 1688
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %