Drukuj
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
224310010 224310050 224310250
ACRO224310010EA 160 PLN
ACRO224310010 ACRO224310050 ACRO224310250
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Temp. topnienia: 205…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-99-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)