Drukuj
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
246948-10G 246948-1G 246948-5G
SIAL246948-10GEA 1180 PLN
SIAL246948-10G SIAL246948-1G SIAL246948-5G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-94-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III