Drukuj
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 155 PLN
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-94-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol