(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 18531-94-7
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 3616837
Merck Reference: 14,1226
Optical Rotation: +34.5 (c=1 in THF)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Formuła:
C₂₀H₁₄O₂ Temp. topnienia: 206…211 °C Gęstość: 1,301 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004068 Numer CAS: 18531-94-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1226 |