Drukuj
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
224300010 224300050 224300250
ACRO224300010EA 167 PLN
ACRO224300010 ACRO224300050 ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Temp. topnienia: 205…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-94-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)