Drukuj
Dichlorek etyloglinu 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251615-100ML 251615-800ML
SIAL251615-100MLEA 303 PLN
SIAL251615-100ML SIAL251615-800ML
Dichlorek etyloglinu 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dichlorek etyloglinu
Formuła: C₂H₅AlCl₂
MW: 126.95 g/mol
Numer MDL: MFCD00000457
Numer CAS: 563-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-248-6
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I