Drukuj
Dichlorek etyloglinu 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
185451000 185458000
185451000.EA 458 PLN
185451000. 185458000.
Dichlorek etyloglinu 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dichlorek etyloglinu
Formuła: C₂H₅AlCl₂
Gęstość: 0,74 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000457
Numer CAS: 563-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-248-6
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)