Drukuj
Dichlorek etyloglinu 25% in toluene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
192759-100G 192759-800G
SIAL192759-100GEA 304 PLN
SIAL192759-100G SIAL192759-800G
Dichlorek etyloglinu 25% in toluene, Sigma-Aldrich®
Dichlorek etyloglinu
Formuła: C₂H₅AlCl₂
MW: 126.95 g/mol
Numer MDL: MFCD00000457
Numer CAS: 563-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-248-6
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I