Drukuj
Roztwór wzorcowy tulu, 1000 mg/L Tm w 5% kwasie azotowym (from Tm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13824.AD 13824.AE 13824.AP
13824.ADEA 722 PLN
13824.AD 13824.AE 13824.AP
Roztwór wzorcowy tulu, 1000 mg/L Tm w 5% kwasie azotowym (from Tm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Thulium Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certyfikaty: Traceable to NIST