Roztwór wzorcowy tulu, 1000 mg/L Tm w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Tm(NO₃)₃) Certipur® pojedynczy wzorzec do ICP, Supelco®
Dostawca: Merck
Certipur®
1.70361.0100EA
1030
PLN
1.70361.0100
Roztwór wzorcowy tulu, 1000 mg/L Tm w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Tm(NO₃)₃) Certipur® pojedynczy wzorzec do ICP, Supelco®
Standardy
Wzorce kationowe
Thulium Standards