Drukuj
Roztwór wzorcowy tulu, 10000 mg/L Tm w 5% kwasie azotowym (from Tm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14402.AD 14402.AE
14402.ADEA 1140 PLN
14402.AD 14402.AE
Roztwór wzorcowy tulu, 10000 mg/L Tm w 5% kwasie azotowym (from Tm₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Thulium Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certyfikaty: Traceable to NIST