Drukuj
Roztwór wzorcowy osmu, 1000 mg/L Os w 20% kwasie solnym (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13871.AD 13871.AE 13871.AP
13871.ADEA 1700 PLN
13871.AD 13871.AE 13871.AP
Roztwór wzorcowy osmu, 1000 mg/L Os w 20% kwasie solnym (from (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Osmium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certyfikaty: Traceable to NIST