Diborek tytanu ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Titanium boride
44558.09
44558.18
44558.09EA
334
PLN
44558.09
44558.18
Diborek tytanu ≥99.5% (metals basis)
Diborek tytanu
Purity: 99.5%
CAS No.: 12045-63-5
Molecular Formula: B2Ti
Formula Weight: 69.50
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.38
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: 3225°
MDL No.: MFCD00049595
Formuła:
B₂Ti MW: 69.5 g/mol Temp. topnienia: 3225 °C Gęstość: 4.38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049595 Numer CAS: 12045-63-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-961-4 |