Siarczek bis(4-hydroksyfenylu) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,4'-Thiodiphenol
L04308.22
L04308.36
L04308.22EA
400
PLN
L04308.22
L04308.36
Siarczek bis(4-hydroksyfenylu) ≥98%
Siarczek bis(4-hydroksyfenylu)
Purity: 98+%
CAS No.: 2664-63-3
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 2050739
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002349
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂S MW: 218.28 g/mol Temp. topnienia: 151…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002349 Numer CAS: 2664-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-197-9 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |