Siarczek chlorometylometylowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10858.09
L10858.18
L10858.09EA
401
PLN
L10858.09
L10858.18
Siarczek chlorometylometylowy 95%
Siarczek chlorometylometylowy
Purity: 95%
CAS No.: 2373-51-5
Molecular Formula: CH3SCH2Cl
Formula Weight: 96.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Stench
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1730851
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000923
Formuła:
C₂H₅ClS MW: 96.58 g/mol Temp. Wrzenia: 104…105 °C Gęstość: 1.160 Temp. Zapłonu: 17 °C (62 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000923 Numer CAS: 2373-51-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-148-4 ADR: 3 II |