Potassium heptafluorotantalate ≥99.7%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potassium heptafluorotantalate(V)
40316.18
40316.30
40316.18EA
2660
PLN
40316.18
40316.30
Potassium heptafluorotantalate ≥99.7%
Potassium heptafluorotantalate
Purity: 99.7%
CAS No.: 16924-00-8
Molecular Formula: K2TaF7
Formula Weight: 392.14
Physical Form: Powder
Density: 4.560
Solubility: Decomposes in water. Slightly soluble in HF
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042369
Formuła:
F₇K₂Ta MW: 392.13 g/mol Gęstość: 4.560 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042369 Numer CAS: 16924-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-986-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |