Potassium heptafluoroniobate ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
51110.09
51110.18
51110.09EA
335
PLN
51110.09
51110.18
Potassium heptafluoroniobate ≥99.5%
Potassium heptafluoroniobate
Purity: 99.5%
CAS No.: 16924-03-1
Molecular Formula: K2NbF7
Formula Weight: 304.10
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042368
Formuła:
F₇K₂Nb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042368 Numer CAS: 16924-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 240-987-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |