Dimetylofenylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 766-77-8
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -124°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 2204906
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008257
Formuła:
C₈H₁₂Si Temp. Wrzenia: 156…157 °C Temp. topnienia: –124 °C Gęstość: 0,879 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008257 Numer CAS: 766-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-170-5 ADR: 3,III |