p-Toluenosulfonian srebra ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00307.06
L00307.14
L00307.06EA
366
PLN
L00307.06
L00307.14
p-Toluenosulfonian srebra ≥98%
p-Toluenosulfonian srebra
Purity: 98+%
CAS No.: 16836-95-6
Molecular Formula: C7H7AgO3S
Formula Weight: 279.07
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007511
Formuła:
C₇H₇AgO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007511 Numer CAS: 16836-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-859-0 ADR: 9,III |