Drukuj
4-Hydroksy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofurano-2,4-dion, Kwas tetronowy, β-Okso-γ-butyrolakton) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 302 PLN
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroksy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofurano-2,4-dion, Kwas tetronowy, β-Okso-γ-butyrolakton) 95%
4-Hydroksy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofurano-2,4-dion, Kwas tetronowy, β-Okso-γ-butyrolakton)
Formuła: C₄H₄O₃
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052187
Numer CAS: 541-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-785-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %