Drukuj
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
L06076.06 L06076.14 L06076.22
L06076.06EA 394 PLN
L06076.06 L06076.14 L06076.22
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy ≥99%
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy
Purity: 99% CAS No.: 19501-58-7 Molecular Formula: C7H10N2O.HCl Formula Weight: 174.63 Melting Point: ca 161° dec. Beilstein Reference: 3566583
Formuła: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174.63 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 161 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012945
Numer CAS: 19501-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-115-3