Drukuj
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
166490100 166490500
ACRO166490100EA 609 PLN
ACRO166490100 ACRO166490500
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy 98%
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy
Formuła: C₇H₁₁ClN₂O
Temp. topnienia: 153…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012945
Numer CAS: 19501-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-115-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink to grey to purple Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 163 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %