Drukuj
1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B22440.06 B22440.14 B22440.22
B22440.06EA 833 PLN
B22440.06 B22440.14 B22440.22
1-Methyl-1-phenylhydrazine ≥97%
1-Methyl-1-phenylhydrazine
Purity: 97% CAS No.: 618-40-6 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 54-55°/0.3mm MDL No.: MFCD00007627
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 54…55 °C (0,3 mmHg)
Gęstość: 1,038
Temp. Zapłonu: 92 °C (198 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007627
Numer CAS: 618-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-547-9