trans-Aconitic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
B20087.14
B20087.22
B20087.PG
B20087.14EA
503
PLN
B20087.14
B20087.22
B20087.PG
trans-Aconitic acid ≥98%
trans-Aconitic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4023-65-8
Molecular Formula: C6H6O6
Formula Weight: 174.11
Odour: Odourless
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00002721
Formuła:
C₆H₆O₆ MW: 174.11 g/mol Temp. topnienia: ∼ 190 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002721 Numer CAS: 4023-65-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-688-6 |