Kwas cis-akonitowy tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16010.14
A16010.03
A16010.06
A16010.14EA
4980
PLN
A16010.14
A16010.03
A16010.06
Kwas cis-akonitowy tech. 90%, Technical Grade
Kwas cis-akonitowy
Purity: 90%
CAS No.: 585-84-2
Molecular Formula: C6H6O6
Formula Weight: 174.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00063184
Formuła:
C₆H₆O₆ Temp. topnienia: 115…120 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00063184 Numer CAS: 585-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-561-1 |