Drukuj
Azodikarboksylan dibenzylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 440 PLN
L19347.06 L19347.14
Azodikarboksylan dibenzylu 96%
Azodikarboksylan dibenzylu
Formuła: C₁₆H₁₄N₂O₄
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016737
Numer CAS: 2449-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-508-0