Drukuj
Azodikarboksylan dibenzylu 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
270270250 270270050
ACRO270270250EA 1040 PLN
ACRO270270250 ACRO270270050
Azodikarboksylan dibenzylu 94%
Azodikarboksylan dibenzylu
Formuła: C₁₆H₁₄N₂O₄
Temp. topnienia: 44…52 °C
Temp. Zapłonu: >230 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016737
Numer CAS: 2449-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-508-0
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 52 °C
Loss on drying ≤0.75 %
UV spectrophotometry ≥92 %
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm