Drukuj
Kwas 2-hydroksyhipurowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
158620025 158620100
ACRO158620025EA 464 PLN
ACRO158620025 ACRO158620100
Kwas 2-hydroksyhipurowy 95%
Kwas 2-hydroksyhipurowy
Formuła: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Temp. topnienia: 164…169 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002695
Numer CAS: 487-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-661-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %