Kwas hipurowy, sól sodowa 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11723.18
A11723.30
A11723.18EA
481
PLN
A11723.18
A11723.30
Kwas hipurowy, sól sodowa 96%
Kwas hipurowy, sól sodowa
Purity: 96%
CAS No.: 532-94-5
Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2Na
Formula Weight: 201.16
MDL No.: MFCD00002693
Formuła:
C₉H₈NNaO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002693 Numer CAS: 532-94-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-548-4 |