tris(2-Aminoetylo)amina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
B21789.06
B21789.14
B21789.22
B21789.36
B21789.06EA
251
PLN
B21789.06
B21789.14
B21789.22
B21789.36
tris(2-Aminoetylo)amina 97%
tris(2-Aminoetylo)amina
Purity: 97%
CAS No.: 4097-89-6
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₈N₄ MW: 146.24 g/mol Temp. Wrzenia: 102 °C (0.05 mmHg) Gęstość: 0.978 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008177 Numer CAS: 4097-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-857-4 ADR: 8 II |