N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
B23851.06
B23851.14
B23851.06EA
354
PLN
B23851.06
B23851.14
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Purity: 98+%
CAS No.: 815-06-5
Molecular Formula: C3H4F3NO
Formula Weight: 127.07
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1703392
MDL No.: MFCD00009670
Formuła:
C₃H₄F₃NO MW: 127.07 g/mol Temp. Wrzenia: 156…157 °C Temp. topnienia: 49…52 °C Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009670 Numer CAS: 815-06-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-417-7 |