N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01284.06
L01284.03
L01284.06EA
1930
PLN
L01284.06
L01284.03
N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
N-(3-Pyridyl)thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 30162-37-9
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 472146
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014635
Formuła:
C₆H₇N₃S Temp. topnienia: 158…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014635 Numer CAS: 30162-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 250-075-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |