Kwas 2-naftoksyoctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Naphthoxyacetic acid
A15412.22
A15412.36
A15412.22EA
306
PLN
A15412.22
A15412.36
Kwas 2-naftoksyoctowy ≥97%
Kwas 2-naftoksyoctowy
Purity: 97%
CAS No.: 120-23-0
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1074148
Merck Reference: 14,6397
MDL No.: MFCD00004066
Formuła:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202.21 g/mol Temp. topnienia: 155…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004066 Numer CAS: 120-23-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-380-0 |