(1-Naphthoxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
L01036.06
L01036.14
L01036.06EA
313
PLN
L01036.06
L01036.14
(1-Naphthoxy)acetic acid ≥98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2976-75-2
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 1912165
Formuła:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202.21 g/mol Temp. topnienia: 193…197 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003927 Numer CAS: 2976-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-023-4 |