Azodikarboksylan diizopropylu ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 94%
CAS No.: 2446-83-5
Molecular Formula: (CH3)2CHO2C-N=N-CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 202.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pungent
Melting Point: 3-5°
Boiling Point: 74-75°/0.3mm
Beilstein Reference: 1912326
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00008875
Formuła:
C₈H₁₄N₂O₄ Temp. Wrzenia: 74…75 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 3…5 °C Gęstość: 1,027 Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008875 Numer CAS: 2446-83-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-502-8 ADR: 9,III |