Drukuj
Azodikarboksylan diizopropylu 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 518 PLN
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Azodikarboksylan diizopropylu 94%
Azodikarboksylan diizopropylu
Formuła: C₈H₁₄N₂O₄
Temp. Wrzenia: 75 °C (,2 mmHg)
Temp. topnienia: 3…5 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008875
Numer CAS: 2446-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-502-8
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %