Azodikarboksylan di-tert-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
L00294.06
L00294.14
L00294.06EA
485
PLN
L00294.06
L00294.14
Azodikarboksylan di-tert-butylu ≥98%
Azodikarboksylan di-tert-butylu
Purity: 98%
CAS No.: 870-50-8
Molecular Formula: (CH3)3CO2C-N=N-CO2C(CH3)3
Formula Weight: 230.27
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 1911434
Formuła:
C₁₀H₁₈N₂O₄ MW: 230.26 g/mol Temp. topnienia: 89…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015001 Numer CAS: 870-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-796-9 |