Drukuj
Azodikarboksylan di-tert-butylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 337 PLN
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Azodikarboksylan di-tert-butylu 97%
Azodikarboksylan di-tert-butylu
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₄
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00015001
Numer CAS: 870-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-796-9
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥96.0 %