Chlorowodorek estru metylowego sarkozyny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
L08572.09
L08572.18
L08572.09EA
283
PLN
L08572.09
L08572.18
Chlorowodorek estru metylowego sarkozyny ≥98%
Chlorowodorek estru metylowego sarkozyny
Purity: 98%
CAS No.: 13515-93-0
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2CH3.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 105° dec.
Beilstein Reference: 3677128
Formuła:
C₄H₉NO₂·HCl MW: 139.58 g/mol Temp. topnienia: ∼ 105 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038876 Numer CAS: 13515-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-853-2 |