Sól potasowa malonianu monometylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
L20429.14
L20429.22
L20429.14EA
352
PLN
L20429.14
L20429.22
Sól potasowa malonianu monometylu 98%
Sól potasowa malonianu monometylu
Purity: 98%
CAS No.: 38330-80-2
Molecular Formula: CH3O2CCH2CO2K
Formula Weight: 156.18
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00014021
Formuła:
C₄H₅KO₄ MW: 156.18 g/mol Temp. topnienia: ∼ 190 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014021 Numer CAS: 38330-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 253-886-8 |