Drukuj
Sól potasowa malonianu monometylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
269550250 269551000 269555000
ACRO269550250EA 239 PLN
ACRO269550250 ACRO269551000 ACRO269555000
Sól potasowa malonianu monometylu 98%
Sól potasowa malonianu monometylu
Formuła: C₄H₅KO₄
MW: 156.18 g/mol
Temp. topnienia: >200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014021
Numer CAS: 38330-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 253-886-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %