Sól potasowa malonianu monoetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
248080250
248081000
248085000
ACRO248080250EA
268
PLN
ACRO248080250
ACRO248081000
ACRO248085000
Sól potasowa malonianu monoetylu 98%
Sól potasowa malonianu monoetylu
Formuła:
C₅H₇KO₄ Temp. topnienia: 200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035603 Numer CAS: 6148-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 228-156-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |