Drukuj
2-Chloro-N-(2,6-dimetylofenylo)acetamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
135440500 135440100
ACRO135440500EA 1470 PLN
ACRO135440500 ACRO135440100
2-Chloro-N-(2,6-dimetylofenylo)acetamid 98%
2-Chloro-N-(2,6-dimetylofenylo)acetamid
Formuła: C₁₀H₁₂ClNO
Temp. topnienia: 143…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000926
Numer CAS: 1131-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-460-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥97.5 %