2-Chloro-N,N-dimetyloacetamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
H50229.03EA
1710
PLN
H50229.03
H50229.MD
H50229.06
2-Chloro-N,N-dimetyloacetamid ≥97%
2-Chloro-N,N-dimetyloacetamid
Purity: 97%
CAS No.: 2675-89-0
Molecular Formula: C4H8ClNO
Formula Weight: 121.57
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 98-100°/11mm
MDL No.: MFCD00039360
Formuła:
C₄H₈ClNO Temp. Wrzenia: 98…100 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,182 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039360 Numer CAS: 2675-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-224-4 |