Drukuj
Eter metylowy cyklopentylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43949.0250 8.43949.1000
8.43949.0250EA 177 PLN
8.43949.0250 8.43949.1000
Eter metylowy cyklopentylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Eter metylowy cyklopentylu
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –1 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD08276401
Numer CAS: 5614-37-9
Jednostka: 3271
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point -140 °C
Flash Point 59.9 hPa (25 °C)
Refractive Index -1 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)