Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11809.03
11809.06
11809.03EA
3710
PLN
11809.03
11809.06
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate
CAS No.: 14972-70-4
Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O
Formula Weight: 600.77 (384.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 900° dec.
MDL No.: MFCD00003509
Formuła:
Cl₆Na₃Rh·12H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003509 Numer CAS: 14972-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 239-047-9 |